Tisk…
Kyselina jodovodíková 55% water Unstabilised ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hydroiodic acid, Hydrogen iodide, Hydrogen iodide solution
411840500 411842500
ACRO411840500EA 2440 CZK
ACRO411840500 ACRO411842500
Kyselina jodovodíková 55% water Unstabilised ACS
Kyselina jodovodíková
Vzorec: HI
MW: 127.91 g/mol
Hustota: 1.7 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011347
CAS číslo: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark red-brown Solution
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration with NaOH 55.0 to 58.0 %
Chloride and Bromide ≤0.05 % (as Cl)
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Free Iodine (I2) ≤0.75 %