Tisk…
Kyselina jodovodíková 57% (w/w) vodný roztok nestabilizovaný p.a., distilled
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
198360500 198362500 198360010
ACRO198360500EA 2020 CZK
ACRO198360500 ACRO198362500 ACRO198360010
Kyselina jodovodíková 57% (w/w) vodný roztok nestabilizovaný p.a., distilled
Kyselina jodovodíková
Vzorec: HI
Bod varu: 127 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,7 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011347
CAS číslo: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark red-brown Solution
Titration with NaOH ≥55.0 %