Tisk…
Kyselina chlorovodíková ≥36,5% ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
87617.AK 87617.AU 87617.K4
87617.AKEA 3280 CZK
87617.AK 87617.AU 87617.K4
Kyselina chlorovodíková ≥36,5% ≥99.999% (metals basis)
Kyselina chlorovodíková
Purity: 99.999% CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Density: 1.19 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Pungent Boiling Point: 81.5-110° Merck Reference: 14,4780 UN No.: 1789 MDL No.: MFCD00011324
Vzorec: HCl
Bod varu: 81,5…110 °C
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,19
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4780