Kyselina chlorovodíková ≥33% ≥99.999999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10990.AC
10990.AK
10990.AU
10990.ACEA
3680
CZK
10990.AC
10990.AK
10990.AU
Kyselina chlorovodíková ≥33% ≥99.999999% (metals basis)
Kyselina chlorovodíková
Purity: 99.999999%
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Physical Form: Liquid, double distilled in quartz
Density: 1.19
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Pungent
Boiling Point: 81.5-110°
Merck Reference: 14,4780
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011324
Vzorec:
HCl Bod varu: 81,5…110 °C Bod tání: –30 °C Hustota: 1,19 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS číslo: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,II Merck Index: 14,4780 |