Tisk…
Fenol ≥89.0%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9346-100ML P9346-500ML
SIALP9346-100MLEA 1230 CZK
SIALP9346-100ML SIALP9346-500ML
Fenol ≥89.0%, Sigma-Aldrich®
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002143
CAS číslo: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1,II