Tisk…
Orcein, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Orcein (from synthetic), Natural Red 28
416570050 416570250 416571000
ACRO416570050EA 3230 CZK
ACRO416570050 ACRO416570250 ACRO416571000
Orcein, pure
Orcein
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062310
CAS číslo: 1400-62-0
EINECS: 215-750-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown to dark purple to black Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12 %
UV Lambda max 575 to 583 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.18