Tisk…
Fenol ≥89%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
16018-1L 16018-250ML 16018-30KG 16018-5L
SIAL16018-1LEA 2180 CZK
SIAL16018-1L SIAL16018-250ML SIAL16018-30KG SIAL16018-5L
Fenol ≥89%, Sigma-Aldrich®
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002143
CAS číslo: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1 II