Tisk…
Rifampicin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifamycin AMP
M-Clarity™ quality level = MQ200
R7382-1G R7382-5G
SIALR7382-1GEA 6780 CZK
SIALR7382-1G SIALR7382-5G
Rifampicin, Sigma-Aldrich®
Rifampicin
Vzorec: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Bod tání: 183…188 °C
MDL Number: MFCD00151389
CAS číslo: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Merck Index: 12,08382