Tisk…
Rifampicin
Dodavatel: PanReac AppliChem
A2220.0001 A2220.0005
A2220.0001EA 2520 CZK
A2220.0001 A2220.0005
Rifampicin
Rifampicin
Vzorec: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Bod tání: 183…188 °C
MDL Number: MFCD00151389
CAS číslo: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Merck Index: 12,08382