Tisk…
Kyselina jodovodíková 57% aqueous solution Stabilised analysis_for, distilled
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hydroiodic acid, Hydrogen iodide, Hydrogen iodide solution
Stabilization: 0.75 % HP(OH)2
198370500 198372500 198370010
ACRO198370500EA 1480 CZK
ACRO198370500 ACRO198372500 ACRO198370010
Kyselina jodovodíková 57% aqueous solution Stabilised analysis_for, distilled
Kyselina jodovodíková
Vzorec: HI
MW: 127.91 g/mol
Hustota: 1.7 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011347
CAS číslo: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to amber Solution (May darken on storage)
Stabilizer 0.75 % H3PO2
Titration with NaOH ≥55.0 %