Tisk…
Glyoxal 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
50649-100ML 50649-25ML
SIAL50649-100MLEA 6180 CZK
SIAL50649-100ML SIAL50649-25ML
Glyoxal 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Glyoxal
Vzorec: C₂H₂O₂
Hustota: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006957
CAS číslo: 107-22-2
EINECS: 203-474-9