Tisk…
Glyoxal 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
128465-100G 128465-1KG 128465-3KG 128465-5G
SIAL128465-100GEA 949 CZK
SIAL128465-100G SIAL128465-1KG SIAL128465-3KG SIAL128465-5G
Glyoxal 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Glyoxal
Vzorec: C₂H₂O₂
Hustota: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006957
CAS číslo: 107-22-2
EINECS: 203-474-9