Tisk…
Glyoxal 40% vodný roztok for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20610.0100 8.20610.1000 8.20610.2500
8.20610.0100EA 767 CZK
8.20610.0100 8.20610.1000 8.20610.2500
Glyoxal 40% vodný roztok for synthesis, Sigma-Aldrich®
Glyoxal
Vzorec: C₂H₂O₂
Hustota: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006957
CAS číslo: 107-22-2
EINECS: 203-474-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -14 °C
Boiling Point 104 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20.2 hPa (20 °C)
Flash Point 84 °C
Refractive Index 1.3826 (20 °C, 589 nm)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 3.5 (400 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 285 °C