Glyoxal 40% (w/w) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A16144.0D
A16144.0F
A16144.AE
A16144.AP
A16144.0DEA
10680
CZK
A16144.0D
A16144.0F
A16144.AE
A16144.AP
Glyoxal 40% (w/w) vodný roztok
Glyoxal
CAS No.: 107-22-2
Molecular Formula: C2H2O2
Formula Weight: 58.04
Refractive Index: 1.4090
Melting Point: -14°
Boiling Point: 104°
Merck Reference: 14,4509
MDL No.: MFCD00006957
Vzorec:
C₂H₂O₂ Bod varu: 104 °C Bod tání: –14 °C Hustota: 1,271 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006957 CAS číslo: 107-22-2 EINECS: 203-474-9 Merck Index: 14,4509 |