Tisk…
Glyoxal 40% in aqueous solution
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethandial
156220010 156220025 156225000 156220250
ACRO156220010EA 2380 CZK
ACRO156220010 ACRO156220025 ACRO156225000 ACRO156220250
Glyoxal 40% in aqueous solution
Glyoxal
Vzorec: C₂H₂O₂
Bod tání: –14 °C
Hustota: 1,265 g/cm³
Bod vzplanutí: >104 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006957
CAS číslo: 107-22-2
EINECS: 203-474-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Solution (May darken on storage)
Titration excess NaOH 39 to 41 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.25 %