Tisk…
Glutaraldehyd 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
340855-1L 340855-25ML
SIAL340855-1LEA 3880 CZK
SIAL340855-1L SIAL340855-25ML
Glutaraldehyd 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Vzorec: C₅H₈O₂
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007025
CAS číslo: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II