Tisk…
Xantanová guma, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Xanthan
M-Clarity™ quality level = MQ200
G1253-100G G1253-500G
SIALG1253-100GEA 4060 CZK
SIALG1253-100G SIALG1253-500G
Xantanová guma, Sigma-Aldrich®
Xantanová guma
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131256
CAS číslo: 11138-66-2
EINECS: 234-394-2