Tisk…
Vodní sklo aqueous solution, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Silicic acid sodium salt, Sodium silicate
28079.363EA 3020 CZK
28079.363 28079.320 28079.460
Vodní sklo aqueous solution, TECHNICAL
Vodní sklo
Vzorec: Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
Hustota: 1,34 g/cm³
MDL Number: MFCD00003492
CAS číslo: 1344-09-8
EINECS: 215-687-4
UN: 3266
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08751
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Silica 25.6 - 27.6 %
Sodium oxide 7.5 - 8.5 %