Tisk…
Fehlungovo činidlo II (L(+)-vinan sodno-draselný v roztoku hydroxidu sodného Reag. Ph. Eur. for the analysis of sugar, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Fehling B solution
36019-1L 36019-500ML 36019-6X1L
36019-1LEA 3050 CZK
36019-1L 36019-500ML 36019-6X1L
Fehlungovo činidlo II (L(+)-vinan sodno-draselný v roztoku hydroxidu sodného Reag. Ph. Eur. for the analysis of sugar, Fluka™
Fehlungovo činidlo II (L(+)-vinan sodno-draselný v roztoku hydroxidu sodného
Bod varu: 100 °C (1,013 hPa)
Bod tání: <0 °C
Hustota: 1,23…1.25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012467
UN: 1824
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Density (D 20/4) 1.23 - 1.25
Application test complying