Tisk…
Fehlungovo činidlo II (L(+)-vinan sodno-draselný v roztoku hydroxidu sodného for qualitative determination of reducing sugars
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Fehling B solution
270790010 270790025
ACRO270790010EA 2850 CZK
ACRO270790010 ACRO270790025
Fehlungovo činidlo II (L(+)-vinan sodno-draselný v roztoku hydroxidu sodného for qualitative determination of reducing sugars
Fehlungovo činidlo II (L(+)-vinan sodno-draselný v roztoku hydroxidu sodného
Bod varu: 100 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.24 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065391
CAS číslo: 6381-59-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Solution contains 346 g C4H4O6KNa.4H2O + 100g NaOH/l H2O