G418 disulfát 50 mg/ml vodný roztok, sterile filtered, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
G8168-10ML
G8168-100ML
SIALG8168-10MLEA
5280
CZK
SIALG8168-10ML
SIALG8168-100ML
G418 disulfát 50 mg/ml vodný roztok, sterile filtered, Sigma-Aldrich®
G418 disulfát
Vzorec:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ |
MDL Number:
MFCD00058314 CAS číslo: 108321-42-2 |