Tisk…
G418 disulfát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
G5013-1G G5013-250MG G5013-5G
SIALG5013-1GEA 3260 CZK
SIALG5013-1G SIALG5013-250MG SIALG5013-5G
G418 disulfát, Sigma-Aldrich®
G418 disulfát
Vzorec: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058314
CAS číslo: 108321-42-2