G418 disulfát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
G1279-1G
G1279-250MG
G1279-5G
SIALG1279-1GEA
21240
CZK
SIALG1279-1G
SIALG1279-250MG
SIALG1279-5G
G418 disulfát, Sigma-Aldrich®
G418 disulfát
Vzorec:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00058314 CAS číslo: 108321-42-2 |