Tisk…
G418 disulfát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
MQ200
A1720-1G A1720-25G A1720-5G
SIALA1720-1GEA 7180 CZK
SIALA1720-1G SIALA1720-25G SIALA1720-5G
G418 disulfát, Sigma-Aldrich®
G418 disulfát
Vzorec: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
MW: 692.72
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058314
CAS číslo: 108321-42-2