G418 disulfát Biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
329400010
329400050
ACRO329400010EA
6950
CZK
ACRO329400010
ACRO329400050
G418 disulfát Biochemistry
G418 disulfát
Vzorec:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ MW: 692.72 Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00058314 CAS číslo: 108321-42-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤10 % |
Potency | ≥650 µg/mg |