Tisk…
Fluorid boritý - ether komplex BF₃ ∼ 48%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
427111000 427118000
427111000.EA 1620 CZK
427111000. 427118000.
Fluorid boritý - ether komplex BF₃ ∼ 48%, AcroSeal®
Fluorid boritý - ether komplex
Vzorec: C₄H₁₀BF₃O
MW: 141.93
Bod varu: 126
Bod tání: –60 °C
Hustota: 1.12 g/cm³
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013194
CAS číslo: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01340
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Refractive index 1.3429 to 1.3449 (20°C, 589 nm)
Assay 47.5 to 49 % (BF3)
GC ≥98.0 %