Tisk…
L(+)-Ramnóza monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
R3875-100G R3875-10G R3875-10MG R3875-25G R3875-50G R3875-5G
SIALR3875-100GEA 23100 CZK
SIALR3875-100G SIALR3875-10G SIALR3875-10MG SIALR3875-25G SIALR3875-50G SIALR3875-5G
L(+)-Ramnóza monohydrát, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ramnóza monohydrát
Vzorec: C₆H₁₂O₅·1H₂O
MW: 182,17 g/mol
Bod tání: 85…95 °C
Hustota: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149363
CAS číslo: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Index: 12,08338