L(+)-Ramnóza monohydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate
A16166.06
A16166.14
A16166.22
A16166.06EA
1380
CZK
A16166.06
A16166.14
A16166.22
L(+)-Ramnóza monohydrát ≥99%
L(+)-Ramnóza monohydrát
Purity: 99%
CAS No.: 10030-85-0
Molecular Formula: C6H12O5.H2O
Formula Weight: 182.19 (164.17anhy)
Melting Point: 89-94°
Beilstein Reference: 5988592
Merck Reference: 14,8172
Optical Rotation: +8° (c=10 in water, 20h)
MDL No.: MFCD00149363
Vzorec:
C₆H₁₂O₅·1H₂O MW: 182.17 Bod tání: 89…94 °C Hustota: 1.47 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149363 CAS číslo: 10030-85-0 EINECS: 222-793-4 Merck Index: 12,08338 |