Tisk…
L(+)-Ramnóza monohydrát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate
174080250 174081000 174085000
ACRO174080250EA 6880 CZK
ACRO174080250 ACRO174081000 ACRO174085000
L(+)-Ramnóza monohydrát 99%
L(+)-Ramnóza monohydrát
Vzorec: C₆H₁₂O₅·1H₂O
MW: 182.17
Bod tání: 91…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149363
CAS číslo: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Index: 12,08338
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 9.0 to 11.0 % (K.F.)
Heavy metals ≤20 ppm
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Residue after ignition ≤0.2 %