Tisk…
Laktóza monohydrát, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Milk sugar, Lactobiose
24945.291EA 1310 CZK
24945.291 24945.360
Laktóza monohydrát, GPR RECTAPUR®
Laktóza monohydrát
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360.32
Bod tání: 223
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) 54.4 - 55.9 °
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Loss on drying (120°C) 4.0 - 5.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm