Ethanol-[D₁], Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Hydroxy ethane-D1, Ethyl alcohol-D1, Ethanol-[²H₁], Methyl carbinol-D1
M-Clarity™ quality level = MQ100
452556-100ML
452556-25ML
SIAL452556-100MLEA
4990
CZK
SIAL452556-100ML
SIAL452556-25ML
Ethanol-[D₁], Sigma-Aldrich®
Ethanol-[D₁]
Vzorec:
C₂H₅DO MW: 47.06 Bod varu: 78 Bod tání: –114.5 °C Hustota: 0.826 g/cm³ (20 °C) |
CAS číslo:
925-93-9 EINECS: 213-128-9 |