Tisk…
Ethanol-[D₁], Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Hydroxy ethane-D1, Ethyl alcohol-D1, Ethanol-[²H₁], Methyl carbinol-D1
M-Clarity™ quality level = MQ100
151904-100G 151904-25G
SIAL151904-100GEA 6800 CZK
SIAL151904-100G SIAL151904-25G
Ethanol-[D₁], Sigma-Aldrich®
Ethanol-[D₁]
Vzorec: C₂H₅DO
MW: 47.06
Bod varu: 78
Bod tání: –114.5 °C
Hustota: 0.826 g/cm³ (20 °C)
CAS číslo: 925-93-9
EINECS: 213-128-9