Tisk…
Ethanol-[D₁] 99.5+ atom % D for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
166320250 166321000
ACRO166320250EA 2580 CZK
ACRO166320250 ACRO166321000
Ethanol-[D₁] 99.5+ atom % D for NMR spectroscopy
Ethanol-[D₁]
Vzorec: C₂H₅DO
Bod varu: 78 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8 g/cm³
Bod vzplanutí: 12 °C
CAS číslo: 925-93-9
EINECS: 213-128-9
UN: 1170
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.5 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.50 %
HPLC ≥96.0 %