Tisk…
Ethanol-[D₆], anhydrous (99% D) for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl carbinol-D6, Hydroxy ethane-D6, Ethanol-[²H₆], Ethyl alcohol-D6
300680010 300680050
ACRO300680010EA 3590 CZK
ACRO300680010 ACRO300680050
Ethanol-[D₆], anhydrous (99% D) for NMR spectroscopy
Ethanol-[D₆]
Vzorec: D₃CCD₂OD
Bod varu: 78 °C (1013 hPa)
Bod tání: -114,5 °C
Hustota: 0,892 g/cm³
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051020
CAS číslo: 1516-08-1
EINECS: 216-162-2
UN: 1170
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %