Tisk…
Methanol-D4, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Methanol-[²H₄], Hydroxy methane-D4, Methanol-d4, Methyl-D3 alcohol-D, Carbinol-D4, Wood alcohol-D4, Methyl alcohol-D4, Tetradeuteromethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
417653-10G 417653-50G
SIAL417653-10GEA 5960 CZK
SIAL417653-10G SIAL417653-50G
Methanol-D4, Sigma-Aldrich®
Methanol-D4
Vzorec: D₃COD
MW: 36,01 g/mol
Bod varu: 65,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: –99 °C
Hustota: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044637
CAS číslo: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3,II