Tisk…
Aceton-D6, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Propanone-D6, DMK-D6, Hexadeuteroacetone, Dimethyl ketone-D6, Acetone-[²H₆], Acetone-d6
M-Clarity™ quality level = MQ100
434531-25G 434531-50G
SIAL434531-25GEA 3840 CZK
SIAL434531-25G SIAL434531-50G
Aceton-D6, Sigma-Aldrich®
Aceton-D6
Vzorec: D₃CC(O)CD₃
Bod varu: 55,5 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044635
CAS číslo: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II