Tisk…
Isohexane (mixture of isomers) contains <5% n-Hexane for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexanes
383810010 383810025
ACRO383810010EA 9420 CZK
ACRO383810010 ACRO383810025
Isohexane (mixture of isomers) contains <5% n-Hexane for HPLC
Isohexane (mixture of isomeric branched chain Hexanes)
Vzorec: C₆H₁₄
Bod varu: 60 °C (760 mmHg)
Bod tání: –154 °C
Hustota: 0,66 g/cm³
Bod vzplanutí: –23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179311
CAS číslo: 73513-42-5
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119484651-34
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 %
UV at 240 nm A: ≤0.02
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.00015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered