4-Methyl-3-heptanol erythro + threo ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20357.06
B20357.14
B20357.06EA
2520
CZK
B20357.06
B20357.14
4-Methyl-3-heptanol erythro + threo ≥99%
4-Methyl-3-heptanol
Purity: 99%
CAS No.: 14979-39-6
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4310
Boiling Point: 98-99°/75mm
Beilstein Reference: 1733008
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004568
Vzorec:
C₈H₁₈O Bod varu: 98…99 °C (75 mmHg) Bod tání: –123 °C Hustota: 0,830 Bod vzplanutí: 59 °C (138 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004568 CAS číslo: 14979-39-6 EINECS: 239-058-9 UN: 1987 ADR: 3,III |