Tisk…
Petrolether, 100-140 °C, Puriss.
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
24534-1L 24534-2.5L 24534-25L 24534-4X2.5L
24534-1LEA 1860 CZK
24534-1L 24534-2.5L 24534-25L 24534-4X2.5L
Petrolether, 100-140 °C, Puriss.
Ropný líh
RTECS Number: OI6180000
UNSPSC Code: 12191502
Bod varu: 90…165 °C (1,013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0,725…0.748 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: <10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
EINECS: 920-750-0
UN: 3295
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Boiling range 100 - 140 °C
Density (D 20/4) 0.720 - 0.745
Refractive index (n 20/D) 1.403 - 1.412
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Aromatic substances (as C₆H₅CH₃) Max. 0.02 %
S-compounds (as S) Max. 0.005 %