Tisk…
zinek ≥98%, dust <10 μm, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
209988-100G 209988-1KG 209988-5KG
SIAL209988-100GEA 654 CZK
SIAL209988-100G SIAL209988-1KG SIAL209988-5KG
zinek ≥98%, dust <10 μm, Sigma-Aldrich®
zinek
Vzorec: Zn
MW: 65.39
Bod varu: 908 (lit.)
Bod tání: 420 °C (lit.)
Hustota: 7.14
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011291
CAS číslo: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10255