Tisk…
měď ≥99.9% (metals basis), spherical powder -170+270 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
45544.A3 45544.22 45544.36
45544.A3EA 20320 CZK
45544.A3 45544.22 45544.36
měď ≥99.9% (metals basis), spherical powder -170+270 mesh
měď
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Reddish Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
Bod varu: 2567 °C (1013 hPa)
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III