Tisk…
Zlato ≥99.999% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
44164.FF 44164.FI
44164.FFEA 0 CZK
44164.FF 44164.FI
Zlato ≥99.999% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Zlato
Purity: 99.999% Physical Form: ≈6g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Vzorec: Au
Bod varu: 2800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526