Tisk…
cín ≥99.9999% (metals basis), pieces, Puratronic®
Dodavatel: Thermo Scientific
45481.06 45481.14 45481.22
45481.06EA 3510 CZK
45481.06 45481.14 45481.22
cín ≥99.9999% (metals basis), pieces, Puratronic®
cín
Purity: 99.9999+% CAS No.: 7440-31-5 Appearance: Silver-gray Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Vzorec: Sn
MW: 118,71 g/mol
Bod varu: 2270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 232 °C
Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587