Tisk…
VWR®, Mikrostříkačky HPLC, Rheodyne
Dodavatel: VWR Collection
549-0534EA 1630 CZK
549-0534 549-0535
VWR®, Mikrostříkačky HPLC, Rheodyne
Stříkačky Stříkačky chromatografické
Pevně přichycená jehla se speciálně leštěným tupým hrotem, specifická délka a průměr zajišťují absolutní těsnost a ochranu proti poškození těsnění a rotoru.
549-0534: s velice ohebným pístem.
Délka v objednávkové tabulce je vztažena na délku jehly.