Formaldehyde 4% stabilizovaný, buffered (pH 7,0 ±0,1)
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabilised with methanol 0,5-1,5 %
9713.1000EA
931
CZK
9713.1000
9713.5000
9713.9025
9713.9010
9713.9201
Formaldehyde 4% stabilizovaný, buffered (pH 7,0 ±0,1)
Formaldehyde
(= 10% Formaline solution)
Vzorec:
CH₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003274 CAS číslo: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (Formaldehyde) | |
pH (20 °C) | |
Methanol |