Tisk…
cín 1.000 mg/l v 20% kyselině chlorovodíkové AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
86712.260EA 1210 CZK
86712.260 86712.180
cín 1.000 mg/l v 20% kyselině chlorovodíkové AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - cín
  • Návaznost na SRM od NIST
  • vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025 dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%