Tisk…
Formaldehyde 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
5534.9010EA 5130 CZK
5534.9010 5534.1000
Formaldehyde 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
Formaldehyde
Vzorec: CH₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003274
CAS číslo: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (Formaldehyde) 7 - 9 %
pH (20°C) 6.8 - 7.2