Tisk…
Luff Schoorlovo činidlo (roztok síranu měďnatého) for quantitative determination of reducing sugars
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
5058.5000EA 3500 CZK
5058.5000 5058.1000
Luff Schoorlovo činidlo (roztok síranu měďnatého) for quantitative determination of reducing sugars
Luff Schoorlovo činidlo (roztok síranu měďnatého)
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Passes test
Density (20/4) 1.14 - 1.16
pH (20°C) 9.80-10.40