Tisk…
Dvojchroman draselný 0.04 mol/l (0.24 N) with mercury (II) sulphate 80 g/l in sulphuric acid solution, AVS TITRINORM volumetric solution, for COD determination in water
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
30891.295EA 1080 CZK
30891.295 30891.420
Dvojchroman draselný 0.04 mol/l (0.24 N) with mercury (II) sulphate 80 g/l in sulphuric acid solution, AVS TITRINORM volumetric solution, for COD determination in water
Dvojchroman draselný
According to NFT 90-101 standard
Vzorec: K₂Cr₂O₇
Bod varu: >100 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011367
CAS číslo: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3289
ADR: 6.1 (8),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.03992 - 0.04008 mol/l
NIST traceable Confirmed