Tisk…
Benzetoniumchlorid 0.004 mol/l, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
30497.293EA 969 CZK
30497.293 30497.327
Benzetoniumchlorid 0.004 mol/l, AVS TITRINORM volumetric solution
Benzetoniumchlorid
Vzorec: C₂₇H₄₂ClNO₂
MDL Number: MFCD00011742
CAS číslo: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.00399 - 0.00401 mol/l
NIST traceable Confirmed